3-Nitro-2-pyridinethiol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
N1149-1G N1149-5G
TCIAN1149-1GEA 63 EUR
TCIAN1149-1G TCIAN1149-5G
3-Nitro-2-pyridinethiol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Nitro-2-pyridinethiol
Formula: C₅H₄N₂O₂S
Número MDL: MFCD00661369
Núm. CAS: 38240-29-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C