Naratriptan hydrochloride ≥98% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-Methyl-3-(1-methyl-4-piperidinyl)-1H-indole-5-ethanesulphonamide hydrochloride
N1153-250MG N1153-50MG
TCIAN1153-250MGEA 383 EUR
TCIAN1153-250MG TCIAN1153-50MG
Naratriptan hydrochloride ≥98% (by GC, titration analysis)
Naratriptan hydrochloride
Formula: C₁₇H₂₅N₃O₂S·HCl
MW: 371,92 g/mol
Número MDL: MFCD08141821
Núm. CAS: 143388-64-1
Índice Merck: 14,06420
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 245.0 to 249.0 deg-C