Neochlorogenic acid ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
N1155-10MG N1155-50MG
TCIAN1155-10MGEA 111 EUR
TCIAN1155-10MG TCIAN1155-50MG
Neochlorogenic acid ≥98.0% (by HPLC)
Neochlorogenic acid
Formula: C₁₆H₁₈O₉
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10566639
Núm. CAS: 906-33-2
EINECS: 212-997-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +4.0 to +8.0 deg (C=0.2, MeOH)