Nifuratel ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5-[(Methylthio)methyl]-3-[[(5-nitro-2-furanyl)methylene]amino]-2-oxazolidinone, 5-((Methylthio)methyl)-3-(((5-nitrofuran-2-yl)methylene)amino)oxazolidin-2-one
N1167-25G N1167-5G
TCIAN1167-25GEA 270 EUR
TCIAN1167-25G TCIAN1167-5G
Nifuratel ≥98.0% (by HPLC)
Nifuratel
Formula: C₁₀H₁₁N₃O₅S
MW: 285,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00057257
Núm. CAS: 4936-47-4
EINECS: 225-576-2
Índice Merck: 14,06532
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 14.00 to 15.50 %