4-(2-Nitroanilino)phenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
N1185-1G N1185-5G
TCIAN1185-1GEA 26 EUR
TCIAN1185-1G TCIAN1185-5G
4-(2-Nitroanilino)phenol ≥98.0% (por GC)
4-(2-Nitroanilino)phenol
Formula: C₁₂H₁₀N₂O₃
Número MDL: MFCD00239470
Núm. CAS: 54381-08-7
EINECS: 259-132-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C