2,3,5-Trimethyl-4-nitropyridine N-Oxide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,3,5-Trimethyl-4-nitropyridine 1-Oxide
N1189-1G N1189-250MG
TCIAN1189-1GEA 108 EUR
TCIAN1189-1G TCIAN1189-250MG
2,3,5-Trimethyl-4-nitropyridine N-Oxide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,3,5-Trimethyl-4-nitropyridine N-Oxide
Formula: C₈H₁₀N₂O₃
Número MDL: MFCD00800254
Núm. CAS: 86604-79-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C