Octadecenylsuccinic anhydride (mixture of isomers) ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
O0013-25G O0013-500G
TCIAO0013-25GEA 23 EUR
TCIAO0013-25G TCIAO0013-500G
Octadecenylsuccinic anhydride (mixture of isomers) ≥93.0% (por GC)
Octadecenylsuccinic anhydride (mixture of isomers)
Formula: C₂₂H₃₈O₃
MW: 350.54 g/mol
Número MDL: MFCD00014545
Núm. CAS: 28777-98-2
EINECS: 249-210-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 90.0 %
Melting point 67.0 to 73.0 deg-C