Isobutyl n-octanoate ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: n-Octanoic Acid Isobutyl Ester
O0032-25ML O0032-500ML
TCIAO0032-25MLEA 26 EUR
TCIAO0032-25ML TCIAO0032-500ML
Isobutyl n-octanoate ≥99.0% (por GC)
Isobutyl n-octanoate
Formula: C₁₂H₂₄O₂
MW: 200.32 g/mol
Pto. de inflamación: 108°C
Número MDL: MFCD00059444
Núm. CAS: 5461-06-3
EINECS: 226-744-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %