n-Octanoic anhydride ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
O0035-25ML O0035-500ML
TCIAO0035-25MLEA 42 EUR
TCIAO0035-25ML TCIAO0035-500ML
n-Octanoic anhydride ≥95.0% (by GC, titration analysis)
n-Octanoic anhydride
Formula: C₁₆H₃₀O₃
Pto. Ebullición: 180°C
Pto. de fusión: -1°C
Número MDL: MFCD00056161
Núm. CAS: 623-66-5
EINECS: 210-806-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %