2-Octenylsuccinic anhydride (cis and trans mixture) cis- and trans-mixture ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
O0040-500G
O0040-25G
TCIAO0040-500GEA
259
EUR
TCIAO0040-500G
TCIAO0040-25G
2-Octenylsuccinic anhydride (cis and trans mixture) cis- and trans-mixture ≥95.0% (by GC, titration analysis)
2-Octenylsuccinic anhydride (cis and trans mixture)
Formula:
C₁₂H₁₈O₃ Pto. de inflamación: 147°C |
Número MDL:
MFCD00047133 Núm. CAS: 42482-06-4 EINECS: 247-899-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % (total of isomers) |
Purity (Morpholine Method) | min. 95.0 % |