Dioctyl ether ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
O0047-25ML O0047-500ML O0047-100ML
TCIAO0047-25MLEA 29 EUR
TCIAO0047-25ML TCIAO0047-500ML TCIAO0047-100ML
Dioctyl ether ≥96.0% (por GC)
Dioctyl ether
Formula: C₁₆H₃₄O
Pto. Ebullición: 287°C
Pto. de fusión: -7°C
Número MDL: MFCD00009563
Núm. CAS: 629-82-3
EINECS: 211-112-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eee7f8d98c5efd13473658c842973c4ea55f623f&vid=eee7f8d98c5efd13473658c842973c4ea55f623f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %