4-tert-Octylresorcinol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
O0048-25G
O0048-5G
TCIAO0048-25GEA
1114
EUR
TCIAO0048-25G
TCIAO0048-5G
4-tert-Octylresorcinol ≥99.0% (por GC)
4-tert-Octylresorcinol
Formula:
C₁₄H₂₂O₂ |
Número MDL:
MFCD00045770 Núm. CAS: 28122-52-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 108.0 to 111.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |