n-Octylsuccinic anhydride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
O0049-25G
O0049-250G
TCIAO0049-25GEA
97
EUR
TCIAO0049-25G
TCIAO0049-250G
n-Octylsuccinic anhydride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
n-Octylsuccinic anhydride
Formula:
C₁₂H₂₀O₃ |
Número MDL:
MFCD00014553 Núm. CAS: 4200-92-4 EINECS: 224-102-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Methanolysis Method) | min. 98.0 % |
Melting point | 63.0 to 67.0 deg-C |