Diphenyl oxalate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Oxalic Acid Diphenyl Ester
O0111-25G
O0111-500G
O0111-100G
TCIAO0111-25GEA
79
EUR
TCIAO0111-25G
TCIAO0111-500G
TCIAO0111-100G
Diphenyl oxalate ≥98.0% (por GC)
Diphenyl oxalate
Formula:
C₁₄H₁₀O₄ MW: 242,23 g/mol |
Número MDL:
MFCD00059682 Núm. CAS: 3155-16-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 136.0 to 140.0 deg-C |
Solubility in Acetone | almost transparency |