Oleyl Phosphate (Mono- and Di- ester mixture)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Phosphoric acid Oleyl ester
O0146-25ML O0146-500ML
TCIAO0146-25MLEA 18 EUR
TCIAO0146-25ML TCIAO0146-500ML
Oleyl Phosphate (Mono- and Di- ester mixture)
Oleyl Phosphate (Mono- and Di- ester mixture)
Número MDL: MFCD00135103
Núm. CAS: 37310-83-1
EINECS: 253-455-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Brown powder to lump to clear liquid
Assay of mono ester 37.0 to 50.0 %
Assay of Diester 50.0 to 63.0 %