4-(2-Octylamino)diphenylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-Phenyl-N'-(2-octyl)-1,4-phenylenediamine, N-(1-Methylheptyl)-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine
O0166-25G O0166-500G
TCIAO0166-25GEA 16 EUR
TCIAO0166-25G TCIAO0166-500G
4-(2-Octylamino)diphenylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(2-Octylamino)diphenylamine
Formula: C₂₀H₂₈N₂
Número MDL: MFCD00059441
Núm. CAS: 15233-47-3
EINECS: 239-281-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to Dark blue to Black clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %