Triethyl orthobutyrate ≥90.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Ethyl Orthobutyrate, Orthobutyric Acid Triethyl Ester, 1,1,1-Triethoxybutane

O0173-25ML O0173-5ML
TCIAO0173-25MLEA 95 EUR
TCIAO0173-25ML TCIAO0173-5ML
Triethyl orthobutyrate ≥90.0% (por GC)
Triethyl orthobutyrate
Formula: C₁₀H₂₂O₃
MW: 190,28 g/mol
Pto. Ebullición: 63°C
Pto. de inflamación: 58°C
Número MDL: MFCD00059382
Núm. CAS: 24964-76-9
UN: 3272
ADR: 3,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR