Trimethyl orthobutyrate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
O0179-25ML O0179-5ML
TCIAO0179-25MLEA 134 EUR
TCIAO0179-25ML TCIAO0179-5ML
Trimethyl orthobutyrate ≥96.0% (por GC)
Trimethyl orthobutyrate
Formula: C₇H₁₆O₃
Pto. Ebullición: 146°C
Pto. de inflamación: 35°C
Número MDL: MFCD00008480
Núm. CAS: 43083-12-1
EINECS: 256-079-9
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %