2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluorobiphenyl ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
O0182-1G O0182-5G
TCIAO0182-1GEA 38 EUR
TCIAO0182-1G TCIAO0182-5G
2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluorobiphenyl ≥97.0% (por GC)
2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluorobiphenyl
Formula: C₁₂H₂F₈
Número MDL: MFCD00000312
Núm. CAS: 3883-86-1
EINECS: 223-418-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 83.0 to 86.0 deg-C