Methyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
O0205-25G O0205-5G
TCIAO0205-25GEA 267 EUR
TCIAO0205-25G TCIAO0205-5G
Methyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetate ≥97.0% (por GC)
Methyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetate
Formula: C₇H₁₁NO₃
Número MDL: MFCD00003198
Núm. CAS: 59776-88-4
EINECS: 261-926-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %