Ethyl-3-oxoheptanoate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-Oxoenanthic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-oxoheptanoate, 3-Oxoheptanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Oxoenanthate, 3-Ketoheptanoic Acid Ethyl Ester
O0216-10G O0216-25G
TCIAO0216-10GEA 113 EUR
TCIAO0216-10G TCIAO0216-25G
Ethyl-3-oxoheptanoate ≥95.0% (por GC)
Ethyl-3-oxoheptanoate
Formula: C₉H₁₆O₃
MW: 172.22 g/mol
Pto. Ebullición: 111°C
Número MDL: MFCD00143188
Núm. CAS: 7737-62-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ede739d02486d4aa8db50b936e7bbb44bd21aa1&vid=9ede739d02486d4aa8db50b936e7bbb44bd21aa1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %