n-Octyl phenyl ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: n-Octyloxybenzene
O0224-10ML O0224-25ML
TCIAO0224-10MLEA 99 EUR
TCIAO0224-10ML TCIAO0224-25ML
n-Octyl phenyl ether ≥98.0% (por GC)
n-Octyl phenyl ether
Formula: C₁₄H₂₂O
MW: 206,33 g/mol
Pto. Ebullición: 134°C
Número MDL: MFCD00191564
Núm. CAS: 1818-07-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %