cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
O0225-25ML O0225-5ML
TCIAO0225-25MLEA 477 EUR
TCIAO0225-25ML TCIAO0225-5ML
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol ≥95.0% (por GC)
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol
Formula: C₁₈H₃₄O
Pto. Ebullición: 155°C
Número MDL: MFCD00056667
Núm. CAS: 506-43-4
EINECS: 208-038-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %