Methyl trans-9-octadecenoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
O0226-5ML O0226-1ML
TCIAO0226-5MLEA 122 EUR
TCIAO0226-5ML TCIAO0226-1ML
Methyl trans-9-octadecenoate ≥98.0% (por GC)
Methyl trans-9-octadecenoate
Formula: C₁₉H₃₆O₂
Pto. Ebullición: 220°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00066521
Núm. CAS: 1937-62-8
EINECS: 217-712-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0baefb9c81a2acb149c95abae68d6c9e5eff3cf&vid=c0baefb9c81a2acb149c95abae68d6c9e5eff3cf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %