trans-9-Octadecenol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
O0228-1G O0228-5G
TCIAO0228-1GEA 249 EUR
TCIAO0228-1G TCIAO0228-5G
trans-9-Octadecenol ≥99.0% (por GC)
trans-9-Octadecenol
Formula: C₁₈H₃₆O
Pto. Ebullición: 333°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063218
Núm. CAS: 506-42-3
EINECS: 208-037-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency