4,4'-Oxydiphthalic anhydride ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 5,5'-Oxybis(isobenzofuran-1,3-dione)
O0237-25G O0237-100G
TCIAO0237-25GEA 54 EUR
TCIAO0237-25G TCIAO0237-100G
4,4'-Oxydiphthalic anhydride ≥98.0% (by HPLC)
4,4'-Oxydiphthalic anhydride
Formula: C₁₆H₆O₇
MW: 310,22 g/mol
Número MDL: MFCD00039144
Núm. CAS: 1823-59-2
EINECS: 412-830-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Methanolysis Method) min. 96.0 %
Melting point 226.0 to 231.0 deg-C
Solubility in hot Acetonitrile almost transparency