2,7-Octadienol (cis- and trans- mixture) cis- and trans-mixture ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,7-Octadienol
O0243-25ML O0243-500ML
TCIAO0243-25MLEA 16 EUR
TCIAO0243-25ML TCIAO0243-500ML
2,7-Octadienol (cis- and trans- mixture) cis- and trans-mixture ≥95.0% (por GC)
2,7-Octadienol (cis- and trans- mixture)
Formula: C₈H₁₄O
MW: 126.20 g/mol
Pto. de inflamación: 83°C
Número MDL: MFCD00191472
Núm. CAS: 23578-51-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)