(2,7-Octadien-1-yl)succinic Anhydride
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(Octa-2,7-dien-1-yl)dihydrofuran-2,5-dione, 4,9-Decadiene-1,2-dicarboxylic Anhydride
O0244-25G O0244-5G
TCIAO0244-25GEA 245 EUR
TCIAO0244-25G TCIAO0244-5G
(2,7-Octadien-1-yl)succinic Anhydride
(2,7-Octadien-1-yl)succinic anhydride
Formula: C₁₂H₁₆O₃
Número MDL: MFCD00191676
Núm. CAS: 142826-45-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %