3-Octen-2-one ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
O0252-25ML O0252-5ML
TCIAO0252-25MLEA 56 EUR
TCIAO0252-25ML TCIAO0252-5ML
3-Octen-2-one ≥96.0% (por GC)
3-Octen-2-one
Formula: C₈H₁₄O
Número MDL: MFCD00015565
Núm. CAS: 1669-44-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d11cd2d370df7ebb25bf2c511ad12fa293395814&vid=d11cd2d370df7ebb25bf2c511ad12fa293395814&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %