5-Oxoazelaic acid ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
O0258-1G
O0258-5G
TCIAO0258-1GEA
170
EUR
TCIAO0258-1G
TCIAO0258-5G
5-Oxoazelaic acid ≥96.0% (by GC, titration analysis)
5-Oxoazelaic acid
Formula:
C₉H₁₄O₅ |
Número MDL:
MFCD00075542 Núm. CAS: 57822-06-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 96.0 % |
Melting point | 107.0 to 113.0 deg-C |