Octadecildimetil(3-sulfonatopropil)amonio ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Stearyldimethyl(3-sulphopropyl)ammonium Hydroxide Inner salt, 3-[Dimethyl(octadecyl)ammonio]propane-1-sulphonate, Stearyl sulphobetaine, Octadecyldimethyl(3-sulphopropyl)ammonium Hydroxide Inner salt, 3-[Dimethyl(stearyl)ammonio]propane-1-sulphonate
O0261-25G O0261-250G
TCIAO0261-25GEA 28 EUR
TCIAO0261-25G TCIAO0261-250G
Octadecildimetil(3-sulfonatopropil)amonio ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Octadecildimetil(3-sulfonatopropil)amonio
Formula: C₂₃H₄₉NO₃S
Número MDL: MFCD00043218
Núm. CAS: 13177-41-8
EINECS: 236-124-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %