4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl ≥95.0% (by GC, titration analysis) free radical
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: TEMPONE, 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy, 4-Oxo-TEMPO
O0266-25G O0266-5G
TCIAO0266-25GEA 190 EUR
TCIAO0266-25G TCIAO0266-5G
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl ≥95.0% (by GC, titration analysis) free radical
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl
Formula: C₉H₁₆NO₂
MW: 170,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00006187
Núm. CAS: 2896-70-0
EINECS: 220-778-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C