1-Oxa-2-oxo-3-thiaindolizinium chloride ≥98.0% (by total nitrogen basis) for source of alkyl radical
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Oxo[1.4.2]oxathiazolo[2,3-a]pyridinium Chloride
O0270-1G
O0270-5G
TCIAO0270-1GEA
54
EUR
TCIAO0270-1G
TCIAO0270-5G
1-Oxa-2-oxo-3-thiaindolizinium chloride ≥98.0% (by total nitrogen basis) for source of alkyl radical
1-Oxa-2-oxo-3-thiaindolizinium chloride
Formula:
C₆H₄ClNO₂S MW: 189,61 g/mol |
Número MDL:
MFCD00134271 Núm. CAS: 89025-51-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |