Triethyl orthodichloroacetate
Proveedor: TCI
Atención
O0274-1G O0274-5G
TCIAO0274-1GEA 123 EUR
TCIAO0274-1G TCIAO0274-5G
Triethyl orthodichloroacetate
Triethyl orthodichloroacetate
Formula: C₈H₁₆Cl₂O₃
Pto. Ebullición: 195°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01861293
Núm. CAS: 54567-92-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %