(S)-(+)-5-Oxotetrahydrofuran-2-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
O0276-1G O0276-5G
TCIAO0276-1GEA 38 EUR
TCIAO0276-1G TCIAO0276-5G
(S)-(+)-5-Oxotetrahydrofuran-2-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(S)-(+)-5-Oxotetrahydrofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₅H₆O₄
Número MDL: MFCD00064516
Núm. CAS: 21461-84-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C