2,2'-Oxybis(ethylamine) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
O0278-1G O0278-25G O0278-5G
TCIAO0278-1GEA 108 EUR
TCIAO0278-1G TCIAO0278-25G TCIAO0278-5G
2,2'-Oxybis(ethylamine) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,2'-Oxybis(ethylamine)
Formula: C₄H₁₂N₂O
Pto. Ebullición: 64°C
Número MDL: MFCD00466591
Núm. CAS: 2752-17-2
EINECS: 220-395-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %