7-Octen-1-ol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
O0280-25ML O0280-5ML
TCIAO0280-25MLEA 518 EUR
TCIAO0280-25ML TCIAO0280-5ML
7-Octen-1-ol ≥96.0% (por GC)
7-Octen-1-ol
Formula: C₈H₁₆O
Pto. Ebullición: 66°C
Número MDL: MFCD00798076
Núm. CAS: 13175-44-5
EINECS: 236-122-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %