(R)-(-)-5-Oxotetrahydrofuran-2-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
O0281-1G
O0281-5G
TCIAO0281-1GEA
46
EUR
TCIAO0281-1G
TCIAO0281-5G
(R)-(-)-5-Oxotetrahydrofuran-2-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(R)-(-)-5-Oxotetrahydrofuran-2-carboxylic acid
Formula:
C₅H₆O₄ |
Número MDL:
MFCD00011567 Núm. CAS: 53558-93-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 70.0 to 74.0 deg-C |