(R)-(+)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahydro-1,1'-bi-2-naphthol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
O0282-1G O0282-5G O0282-25G
TCIAO0282-1GEA 88 EUR
TCIAO0282-1G TCIAO0282-5G TCIAO0282-25G
(R)-(+)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahydro-1,1'-bi-2-naphthol ≥99.0% (por GC)
(R)-(+)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahydro-1,1'-bi-2-naphthol
Formula: C₂₀H₂₂O₂
Número MDL: MFCD02093485
Núm. CAS: 65355-14-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +48.0 to +52.0 deg (C=1, CHCl3)
Solubility in Chloroform almost transparency