Octaethylene glycol monomethyl ether ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,5,8,11,14,17,20,23-Octaoxapentacosan-25-ol, mPEG8-Alcohol
O0296-1G O0296-5G
TCIAO0296-1GEA 113 EUR
TCIAO0296-1G TCIAO0296-5G
Octaethylene glycol monomethyl ether ≥96.0% (por GC)
Octaethylene glycol monomethyl ether
Formula: C₁₇H₃₆O₉
MW: 384.47 g/mol
Pto. Ebullición: 216°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06797152
Núm. CAS: 25990-96-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %