n-Octanohydrazide 97,0 GC, T
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: n-Octanoic Hydrazide
O0324-25G O0324-5G
TCIAO0324-25GEA 91 EUR
TCIAO0324-25G TCIAO0324-5G
n-Octanohydrazide 97,0 GC, T
n-Octanohydrazide
Formula: C₈H₁₈N₂O
MW: 158.25 g/mol
Número MDL: MFCD00011588
Núm. CAS: 6304-39-8
EINECS: 228-612-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 88.0 and le 92.0 deg-C