1-n-Octyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Octylpyrrolidin-2-one
O0325-25ML O0325-500ML
TCIAO0325-25MLEA 16 EUR
TCIAO0325-25ML TCIAO0325-500ML
1-n-Octyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (por GC)
1-n-Octyl-2-pyrrolidone
Formula: C₁₂H₂₃NO
MW: 197,322 g/mol
Pto. Ebullición: 172°C
Pto. de fusión: –23°C
Pto. de inflamación: 142°C
Número MDL: MFCD00074965
Núm. CAS: 2687-94-7
EINECS: 403-700-8
UN: 1760
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd40b8ea69d60a1b3d638273d53d56aa4094202&vid=5dd40b8ea69d60a1b3d638273d53d56aa4094202&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %