2-n-Octyl-4-isothiazolin-3-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Octhilinone
O0343-25G O0343-5G
TCIAO0343-25GEA 75 EUR
TCIAO0343-25G TCIAO0343-5G
2-n-Octyl-4-isothiazolin-3-one ≥98.0% (por GC)
2-n-Octyl-4-isothiazolin-3-one
Formula: C₁₁H₁₉NOS
MW: 213,34 g/mol
Pto. Ebullición: 142°C
Número MDL: MFCD00072473
Núm. CAS: 26530-20-1
EINECS: 247-761-7
UN: 2923
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,06755
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %