2-Oxo-1-imidazolidinecarbonyl chloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
O0352-25G O0352-5G
TCIAO0352-25GEA 227 EUR
TCIAO0352-25G TCIAO0352-5G
2-Oxo-1-imidazolidinecarbonyl chloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2-Oxo-1-imidazolidinecarbonyl chloride
Formula: C₄H₅ClN₂O₂
Pto. de fusión: 157°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02683529
Núm. CAS: 13214-53-4
EINECS: 236-185-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %