Omeprazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Methoxy-2-(((4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl)sulphinyl)-1H-benzo[d]imidazole
O0359-25G O0359-5G
TCIAO0359-25GEA 236 EUR
TCIAO0359-25G TCIAO0359-5G
Omeprazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Omeprazole
Formula: C₁₇H₁₉N₃O₃S
MW: 345,42 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00083192
Núm. CAS: 73590-58-6
Índice Merck: 14,06845
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %