Octadecyl-3-mercaptopropionate ≥85.0% (por GC) (contains ca. 12% Hexadecyl 3-Mercaptopropionate)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Stearyl 3-Mercaptopropionate, 3-Mercaptopropionic Acid Stearyl Ester, 3-Mercaptopropionic Acid Octadecyl Ester
O0362-25G O0362-500G
TCIAO0362-25GEA 33 EUR
TCIAO0362-25G TCIAO0362-500G
Octadecyl-3-mercaptopropionate ≥85.0% (por GC) (contains ca. 12% Hexadecyl 3-Mercaptopropionate)
Octadecyl-3-mercaptopropionate
Formula: C₂₁H₄₂O₂S
MW: 358,63 g/mol
Número MDL: MFCD00046844
Núm. CAS: 31778-15-1
EINECS: 250-801-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 85.0 %