N-(4-Oxocyclohexyl)phthalimide ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Phthalimidocyclohexanone, 2-(4-Oxocyclohexyl)isoindoline-1,3-dione
O0365-25G O0365-5G
TCIAO0365-25GEA 160 EUR
TCIAO0365-25G TCIAO0365-5G
N-(4-Oxocyclohexyl)phthalimide ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
N-(4-Oxocyclohexyl)phthalimide
Formula: C₁₄H₁₃NO₃
MW: 243,26 g/mol
Número MDL: MFCD00158659
Núm. CAS: 104618-32-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C