[(Oxido)phenyl(trifluoromethyl)-λ-4-sulphanylidene]dimethylammonium tetrafluoroborate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Shibata Reagent I
O0367-1G
O0367-200MG
TCIAO0367-1GEA
413
EUR
TCIAO0367-1G
TCIAO0367-200MG
[(Oxido)phenyl(trifluoromethyl)-λ-4-sulphanylidene]dimethylammonium tetrafluoroborate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
[(Oxido)phenyl(trifluoromethyl)-lambda-4-sulphanylidene]dimethylammonium tetrafluoroborate
Formula:
C₉H₁₁BF₇NOS MW: 325.05 g/mol |
Núm. CAS:
1046786-08-6 UN: 1759 ADR: 8 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |