(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (2S,3aS,7aS)-Octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid, H-Oic-OH
O0370-1G O0370-5G
TCIAO0370-1GEA 37 EUR
TCIAO0370-1G TCIAO0370-5G
(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole
Formula: C₉H₁₅NO₂
MW: 169,22 g/mol
Pto. de fusión: 270°C
Número MDL: MFCD07782125
Núm. CAS: 80875-98-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -46.0 to -50.0 deg (C=1, mathanol)