Oxaprozin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-(4,5-Diphenyloxazol-2-yl)propanoic acid, 4,5-Diphenyl-2-oxazolepropionic Acid
O0377-5G O0377-25G
TCIAO0377-5GEA 44 EUR
TCIAO0377-5G TCIAO0377-25G
Oxaprozin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Oxaprozin
Formula: C₁₈H₁₅NO₃
MW: 293,32 g/mol
Número MDL: MFCD00215977
Núm. CAS: 21256-18-8
EINECS: 244-296-1
Índice Merck: 14,06924
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C